Learn More
Iridium(IV)-chlorid, 99.95 % (Metallbasis), Ir 56.5 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
CAS: 10025-97-5 | Cl4Ir | 334.017 g/mol
123.00 CHF - 2153.25 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-97-5
Summenformel Cl4Ir
Molekulargewicht (g/mol) 334.017
MDL-Nummer MFCD00016155
InChI-Schlüssel CALMYRPSSNRCFD-UHFFFAOYSA-J
Synonym iridium iv chloride, iridium tetrachloride, iridium chloride ircl4, iridic chloride, unii-pcg7kvc21i, pcg7kvc21i, acmc-1cp8w, iridium iv chloride, premion
PubChem CID 24815
IUPAC-Name Iridiumtetrachlorid
SMILES Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11386568
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012184.01
0.25 g
123.00 CHF
0.25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11376568
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012184.06
5 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
Gehäuse H302
missing translation for 'einecsNumber' : 233-048-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse NO3610000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Iridium(IV)-chlorid, 99.95 % (Metallbasis), Ir 56.5 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™