Learn More
Iridium(III)-chlorid-Trihydrat, 53–56 % Ir, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13569-57-8 | Cl3Ir·3H2O | 352.6 g/mol
495.47 CHF - 8785.71 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13569-57-8 |
---|---|
Summenformel | Cl3Ir·3H2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 352.6 |
InChI-Schlüssel | LNJXVUXPFZKMNF-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | iridium iii chloride trihydrate, trichloroiridium trihydrate, cl3ir.3h2o, acmc-1c5tf, iridium chloride ircl3 , trihydrate 7ci,8ci,9ci |
PubChem CID | 6102153 |
IUPAC-Name | Trichloriridium;Trihydrat |
SMILES | O.O.O.Cl[Ir](Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10216590
|
Thermo Scientific Acros
195500010 |
1 g | Glasflasche |
495.47 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10743391
|
Thermo Scientific Acros
195500050 |
5 g | Glasflasche |
2287.38 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10523294
|
Thermo Scientific Acros
195500250 |
25 g | Glasflasche |
8785.71 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13569-57-8 | |
352.6 | |
iridium iii chloride trihydrate, trichloroiridium trihydrate, cl3ir.3h2o, acmc-1c5tf, iridium chloride ircl3 , trihydrate 7ci,8ci,9ci | |
Trichloriridium;Trihydrat |
Cl3Ir·3H2O | |
LNJXVUXPFZKMNF-UHFFFAOYSA-K | |
6102153 | |
O.O.O.Cl[Ir](Cl)Cl |
Spezifikation
Iridium(III) chloride trihydrate | |
13569-57-8 | |
Kristalle | |
IrCl3·3H2O | |
14, 5088 | |
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in acids ans alkalies | |
O.O.O.Cl[Ir](Cl)Cl | |
352.6 | |
352.6 | |
5.3 |
763.0°C | |
Schwarz bis Grün | |
Cl3Ir·3H2O | |
01,132; 02,67 | |
iridium iii chloride trihydrate, trichloroiridium trihydrate, cl3ir.3h2o, acmc-1c5tf, iridium chloride ircl3 , trihydrate 7ci,8ci,9ci | |
LNJXVUXPFZKMNF-UHFFFAOYSA-K | |
Trichloriridium;Trihydrat | |
6102153 | |
53 to 56% Ir | |
5.3000g/mL |