Learn More
Iridium(III)-Chlorid-Hydrat, schwarz, kristallin, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11381648
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Iridium(III)-Chlorid-Hydrat, schwarz, kristallin, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381648
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11381648
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011030.03
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14996-61-3
Summenformel Cl3Ir
Molekulargewicht (g/mol) 298.57
MDL-Nummer MFCD00149750
InChI-Schlüssel DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name iridium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium(III) chloride hydrate
Farbe Schwarz
Physikalische Form Kristalle
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
Formelmasse 298.56 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP27L024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number011030.14,011030.03,011030.06
ChargennummerN07L074 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog Number011030.14,011030.03,011030.06
ChargennummerY26K049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog Number011030.03,011030.14,011030.06
ChargennummerX10K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog Number011030.03,011030.14,011030.06
ChargennummerP13K040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 Catalog Number011030.03,011030.14,011030.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Iridium(III)-Chlorid-Hydrat, schwarz, kristallin, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >