Learn More
Iridiumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, hart, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11321259
Verfügbar ab: 01-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Iridiumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, hart, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321259
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Artikelnummer. 11321259
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011427.FF
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca. 3,5 g/25 x 25 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-88-5
Summenformel Ir
Molekulargewicht (g/mol) 192.22
MDL-Nummer MFCD00011062
InChI-Schlüssel GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC-Name Iridium
SMILES [Ir]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium foil
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) thick, Hard, Temper: as rolled
Prozentgehaltsbereich 99.8% (metals basis)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 x 25 mm
Reinheit (%) 99.8%
Gewicht ≈3.5g/25x25mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX19I015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2022 Catalog Number011426.FF,011427.FF,011426.FI
ChargennummerM06I007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011428.FF,011427.FF,011427.FI
ChargennummerI01Q09 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number011426.FF,011427.FF,011426.FI
ChargennummerD28T037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011426.FF,011427.FF,011426.FI
ChargennummerF07Q24 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011426.FF,011427.FF,011426.FI
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Iridiumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, hart, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >