Learn More
Iridiumfolie, 0.05 mm (0.002 in.) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
Packungsgröße:
25 Millimeter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iridium foil |
Namenshinweis | 0.05mm (0.002 in.) thick |
CAS | 7439-88-5 |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Summenformel | Ir |
MDL-Nummer | MFCD00011062 |
Menge | 25 x 25 mm |
Synonym | ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge |
InChI-Schlüssel | GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Ir] |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Iridiumfolie, 0.05 mm (0.002 in.) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur