Learn More
Thermo Scientific Chemicals Irbesartan Artikelnummer.: 16544314
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Irbesartan
Product Code. 16544314 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
1 g, 1 Gramm
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 16544314
Marke: Thermo Scientific Chemicals 465250010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 138402-11-6 | C25H28N6O | 428.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 138402-11-6
Summenformel C25H28N6O
Molekulargewicht (g/mol) 428.54
InChI-Schlüssel YOSHYTLCDANDAN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2-Butyl-3-{[2'-(2H-1,2,3,4-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-Biphenyl]-4-yl]methyl}-1,3-Diazaspiro[4,4]non-1-en-4-one
SMILES CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C1=NNN=N1
Specifications
Chemischer Name oder Material Irbesartan
Schmelzpunkt 180.0°C to 182.0°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso
Formelmasse 428.53
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0467404 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 Artikelnummer465250010,465250050
ChargennummerA0410523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2022 Artikelnummer465250010,465250050
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific Chemicals Irbesartan >