Learn More
Grant Instruments™ IQ/OQ-Dokumentation
Bietet dem Anwender eine bessere Vergleichbarkeit und Verifizierung seiner Geräte. Die Grant Instruments™ IQ/OQ-Dokumentation vereinfacht Installations- und Wartungsverfahren, reduziert häufige Benutzerfehler und erstellt eine klare Aufzeichnung der Leistung eines Geräts während seiner gesamten Lebensdauer.
Marke:  Grant Instruments™ IQOQ XUB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15291196
  • 688.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Installationsqualifizierung (IQ): Das Gerät wurde gemäß den Vorgaben des Herstellers geliefert und installiert.
  • Funktionsqualifizierung (OQ): Das Gerät funktioniert wie in seinen Spezifikationen angegeben.
  • Jedes IQ/OQ-Dokumentationsset ist spezifisch für einzelne Geräte mit Seriennummern und wird in einem einfach anzuwendenden ringgebundenen Format geliefert.
  • Es wird empfohlen, die IQ/OQ-Dokumentation zum Zeitpunkt der Bestellung von Grant Scientific-Geräten zu erwerben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
All Grant XUB digitale Ultraschallbäder
IQ/OQ-Dokumentation
Name des Produkts
Grant Instruments™ IQ/OQ-Dokumentation > Kann verwendet werden mit: All Grant XUB digitale Ultraschallbäder