Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit gerätespezifischen Prüfdaten (Temperatur- und Feuchtigkeitswert), für Ich260
Enthält eine Temperaturverteilungsuntersuchung für einen frei wählbaren Temperatur- und Feuchtigkeitswert.
Marke:  Memmert™ ICH260D00136
Artikelnummer. 16366597
  • 3185.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
Betriebstestdaten, Temperaturverteilungsübersicht
Beschreibung
Beschreibung
  • IQ/OQ-Dokument mit Werkstestdaten für Kammer
  • 27 Messpunkte nach DIN 12880:2007-05, PQ-Prüfliste zur Unterstützung der Validierung durch den Kunden (Modelle HPP und ICH)
Spezifikation
Spezifikation
110, 260, 750 Models Constant Climate Chamber
IQ/OQ-Dokumentation
Ein frei wählbarer Temperatur- und Feuchtigkeitswert für 27 Messpunkte nach DIN 12880:2007-05
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit gerätespezifischen Prüfdaten (Temperatur- und Feuchtigkeitswert), für Ich260 >