Learn More
Ebro Electronic™ TFN 530 Kernthermometer; Typ K, J, T, E
Präzises und sehr robustes Thermometer mit großem Display
Marke: Ebro Electronic™ 1340-5530A
Beschreibung
- 2-Kanal-Thermoelement-Thermometer mit hoher Genauigkeit
- Mit Lemo-Anschlüssen
- Robustes Design für jahrelangen industriellen Einsatz
- Ca. 5 Jahre Batterielebensdauer
- Ohne Sonde
Core thermometer, precision, lithium battery, watertight, measurement, temperature, laboratory, sensor, display, robust, impact resistant, accuracy
Spezifikation
CE EN 13485, EN 12830 | |
Für Bäckereien, Metzgereien und die Lebensmittelindustrie | |
Thermometer, Sensor, Kalibrierzertifikat, Bedienungsanleitung | |
ABS-Gehäuse | |
0.1°C | |
Präzisions-Kernthermometer | |
Without cable | |
Factory Calibrated | |
Lithium 3 V/Typ CR 2477 | |
120 mm | |
22 mm |
Single-use | |
109 mm | |
54 mm | |
TFN 530 | |
90 g | |
Keine | |
–50 bis 300 oder –50 bis 400 ° °C | |
ca. 5 Jahre | |
±0,3 °C | |
LCD | |
IP52 |