Learn More
Brady™ IP™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker, 6400 Serie
Farbband mit hoher Dichte und ausgezeichneter Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Kratzer und hohe Temperaturen
94.05 CHF - 331.00 CHF
Spezifikation
Farbe Schwarz
Material Harz-
Länge (angloamerikanisch) 984 ft. (2,01 m)
Länge (metrisch) 300 m
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Dimensions (LxW) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Dimensions (LxW) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11533854
Unterlagen ansehen
Brady™
110380
BRADY IP™ Serie-Etikettendrucker, BradyPrinter i5100 300 m x 83 mm (984 ft. x 3,27 in.)
230.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12886816
Unterlagen ansehen
Brady™
110381
BRADY IP™ Serie-Etikettendrucker, BradyPrinter i5100 300 m x 109 mm (984 ft. x 4,3 in.)
331.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10106074
Unterlagen ansehen
Brady™
066236
BRADY IP™ Serie-Etikettendrucker, BradyPrinter i5100 300 m x 60,00 cm (984 ft. x 3,27 in.)
188.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12709336
Unterlagen ansehen
Brady™
110382
BRADY IP™ Serie-Etikettendrucker, BradyPrinter i5100 300 m x 40 mm (984 ft. x 1,5 in.)
94.05 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Harzrezeptur
  • Farbe: schwarz
Kompatibel mit einer Vielzahl von Druckern:
  • IP300, IP600 (F-Kat. .11-878-501)
  • BBP72, BBP81, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Bradyprinter PR Plus, Bradyprinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker (F-Kat. 22-500-855)
  • BBP11 (F-Kat. .11-878-521)
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Harz-
984 ft. (2,01 m)
300 m
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ IP™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker, 6400 Serie