Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ionomycin, 98 %
Hochselektiver und potenter Calciumionophor
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62448.M^
83.49 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 1 mg |
---|
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Ionomycin free acid is a beneficial tool in research to raise intracellular calcium levels. Also this antibiotic can be used to study the calcium transport across the plasma membrane. It has been shown to induce central demyelination , inhibit adrenal bovine TREK-1 channels , and to regulate cell division of mature human B cells . It is used to study the effects of calcium flux on endoplasmic reticulum (ER) stress, mitochondrial stress and intrinsic apoptosis mechanisms. It is also used to stimulate the intracellular production of the cytokines, interferon, perforin, IL-2, and IL-4 usually in conjunction with PMA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
56092-81-0 | |
Gehäuse C41H72O9 |
Spezifikation
1 mg | |
-30°bis -10 °C | |
56092-81-0 | |
709,02 | |
Ionomycin | |
3642126 | |
C[C@H](CCC(O)=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)\C=C(/O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)CC1CC[C@](C)(O1)C1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O | |
709.02 |
Farblos | |
Hochselektiver und potenter Calciumionophor | |
Gehäuse C41H72O9 | |
Alkoholähnlich | |
Lösung in Ethanol | |
PGHMRUGBZOYCAA-OJFQOPKISA-N | |
(4R,6S,8S,10Z,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-11,19,21-trihydroxy-22-[(2S,5'S)-5'-[(1R)-1-hydroxyethyl]-2,5'-dimethyl-[2,2'-bioxolan]-5-yl]-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-9-oxodocosa-10,16-dienoic acid | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
- Ionomycin
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, ionomycin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
S24L011 | Analysenzertifikat | 25/06/2025 | J62448.#0,J62448.M^ |
S24L012 | Analysenzertifikat | 25/06/2025 | J62448.#0,J62448.M^ |
Q09L009 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | J62448.#0,J62448.M^ |
Q09L010 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | J62448.#0,J62448.M^ |
N07L039 | Analysenzertifikat | 10/02/2025 | J62448.#0,J62448.M^ |