Learn More
SI Analytics™ IonLine pH-Kombinationselektroden
SI Analytics™ IonLine pH-Kombinationselektrode ist eine Mikroelektrode mit ID-Funktion, Temperatursensor und einem festen Kabel.
Marke: SI Analytics™ 285114300
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temp.-Sensor Pt1000
- 1 m-Kabel mit DIN- und Bananenstecker
- Glasschaft
- Pt-Diaphragma
- KCL 3 mol/l
- Jod/Jodid-Ref.-System
- Zylindrische Membran
Spezifikation
A-Glas | |
-5°C to +100°C | |
40 to 130 mm | |
12 mm |
0 bis 14 | |
Micro-Electrode | |
1 m | |
5 mm sensor |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ IonLine pH-Kombinationselektroden > Length: 40 to 130 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur