Learn More
Fisherbrand™ Ionenselektives Elektrodeniodid
Die kombinierte ionempfindliche Iodid-Elektrode mit austauschbarer, flacher Oberfläche mit fester Membran wird ideal mit Membran, elektrolytischer Lösung und Dichtung geliefert.
Marke:  Fisherbrand™ I001522-S7
Artikelnummer. 11709718
  • 485.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kombinierte ionenselektive Elektrode mit austauschbarer, flacher Oberfläche mit massiver Membran
  • Das zu detektierende Ion durchläuft die Membran und erzeugt eine potenzielle Differenz, die proportional zur Ionenkonzentration ist
  • Analysezeit in der Regel weniger als eine Minute
  • Probenvorbereitungsschritte wie Filtern oder Destillation sind selten erforderlich
  • Die Kalibrierung sollte so oft wie möglich durchgeführt werden
  • (Weniger als einmal täglich) bei derselben Temperatur wie die Probe
  • Temperaturmessung 0 bis 50 °C
Spezifikation
Spezifikation
Ionenselektives Elektrodeniodid
0 bis 14
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Ionenselektives Elektrodeniodid > Betriebstemperatur: 0 bis 80 °C