Learn More
Thermo Scientific™ Ionenaustausch-Patronen aus Edelstahl (druckresistent)
Diese Patronen aus Edelstahl sind bewährte Mischbettsysteme für vollentsalztes Wasser mit Fliessraten von 300 bis 3000 l/h und werden anschlussfertig geliefert.
1145.70 CHF - 4231.05 CHF
Spezifikation
Material Edelstahl
Purification Method Ionenaustausch
Harztyp Mischbett
Reinheit 0,1 bis 20 μS/cm
Typ Ionenaustausch-Kassette
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Beschreibung Flussrate Fassungsvermögen Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Flussrate Fassungsvermögen Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11356991
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
02.1500
DI 1500 Ionenaustausch-Kartuschen aus Edelstahl (druckresistent) 300 l/h 1.500 L 240 mm
1145.70 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10318897
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
50155444
DI 2000 Ionenaustausch-Kassetten aus Edelstahl (druckresistent) 300 l/h 2.000 L 240 mm
1427.10 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10550091
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
02.2800
DI 2800 Ionenaustausch-Kartuschen aus Edelstahl (druckresistent) 950 l/h 2.800 L 240 mm
1527.60 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12307293
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
02.7000
DI 7000 Ionenaustausch-Kartuschen aus Edelstahl (druckresistent) 2000 l/h 7.000 L 363 mm
4231.05 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12642775
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
50155455
DI 6000 Ionenaustausch-Kartuschen aus Edelstahl (druckresistent) 1000 l/h 6.000 L 240 mm
3346.65 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12632775
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
02.4000
DI 4000 Ionenaustausch-Kartuschen aus Edelstahl (druckresistent) 1000 l/h 4.000 L 240 mm
2010.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Ionenaustauscher aus Edelstahl sind bewährte Mischbettsysteme für vollständig demineralisiertes Wasser. Die Patronen sind anschlussfertig und in Ausführungen von 300 bis 3000 l/h verfügbar.
Gewährleistung optimaler Leistung durch Durchflusssystem und qualitätsgeprüfte Ionenaustausch-Harze. Bereitstellung von vollständig demineralisiertem Wasser mit nur sehr geringer Leitfähigkeit.
Um zuverlässig zu funktionieren, benötigen Ionenaustauschkassetten nicht nur hochwertige Mischbett-Harze, sondern auch eine zuverlässige Regenerationstechnologie in Verbindung mit hochwertigen Chemikalien. Unsere Regenerationsdienstleistungen zeichnen sich durch die Berichtsnachweise für Kapazität und Qualität jeder erzeugten Charge aus. Diese Berichte umfassen:
  • Empfangsinspektion
  • Chargentestprotokoll
  • TOC-Überwachung
  • DIN EN ISO 9001:2000
Technische Daten für alle Ionenaustauscher:
  • Alle Patronen sind druckresistent bis 10 bar
  • Maximale Wassertemperatur: 30 °C
  • Material der Patrone: Edelstahl V4A
  • Die Verbindungsstücke haben R3/4 in.
  • Wandhalterung für Kassetten nicht im Lieferumfang enthalten. Bestellnummer 03.1405.
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Mischbett
Ionenaustausch-Kassette
Ionenaustausch
0,1 bis 20 μS/cm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Ionenaustausch-Patronen aus Edelstahl (druckresistent)