Learn More
Ionenchromatographie (IC) Mehrelement-Anionenstandard in Wasser (6 Elemente), Reagecon
Gravimetrisch aus hochreinen Salzen hergestellt
Marke: Reagecon ICC-DX-621
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- ISO/IEC 17025 für:
- Prüfung von ICP/ICP-MS-Standards mit ICP-MS
- Kalibrierung von Laborwaagen
- Temperaturkalibrierung von –90 bis 650 °C
- Dichtemessung mit Biegeschwinger und Pyknometrieverfahren nach Bingham
- Bestimmte komplexometrische Titrationen
- Alle volumetrischen titrimetrischen und gravimetrischen Funktionen, die unter einem hochregulierten Temperaturregime ausgeführt werden
- Hergestellt in einer streng kontrollierten Reinraumumgebung mit ultrareinem Wasser, dreifach destillierten Säuren und dreifach ausgelaugten, vorgereinigten Flaschen
- Alle Messunsicherheiten wurden nach Eurachem/CITAC-Richtlinien berechnet und mit 95 % Konfidenzniveau dokumentiert.
Spezifikation
HDPE dreifach ausgelaugt | |
Flüssig | |
GHS/OSHA compliant, REACH | |
Li, Na, Ammonium, Mg, Ca, K |
100 mL | |
IC- und andere Anion-Messverfahren | |
Ionenchromatographiestandards | |
Water |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ionenchromatographie (IC) Mehrelement-Anionenstandard in Wasser (6 Elemente), Reagecon > Ionenchromatographie (IC) Mehrelement-Anionenstandard in Wasser (6 Elemente), 100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur