Learn More
Thermo Scientific Chemicals Iohexol Artikelnummer.: 17231262
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Iohexol
Artikelnummer. 17231262
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 17231262
Marke: Thermo Scientific Chemicals 466650250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 66108-95-0 | C19H26I3N3O9, C19H26I3N3O9 | 821.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66108-95-0
Summenformel C19H26I3N3O9
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iohexol
Menge 25 g
Löslichkeit Löslichkeit aq. soln.: Löslich.
Schmelzpunkt 180,0 °C
Formelmasse 821,13
InChI-Schlüssel NTHXOOBQLCIOLC-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(=O)N(CC(O)CO)C1=C(I)C(C(=O)NCC(O)CO)=C(I)C(C(=O)NCC(O)CO)=C1I
IUPAC-Name N1,N3-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[N-(2,3-dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
Molekulargewicht (g/mol) 821.14
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471259 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number466651000,466650250
ChargennummerA0468668 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number466651000,466650250
ChargennummerA0465050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2024 Catalog Number466651000,466650250
ChargennummerA0463357 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number466651000,466650250
ChargennummerA0460900 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 Catalog Number466651000,466650250
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Iohexol >