Learn More
Iodotrimethylsilan, 95–97 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10583551
5 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16029-98-4
Summenformel C3H9ISi
Molekulargewicht (g/mol) 200.1
MDL-Nummer MFCD00001028
InChI-Schlüssel CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane
PubChem CID 85247
IUPAC-Name Iod(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodotrimethylsilane
Namenshinweis 95-97%
Farbe Farblos bis Rot
Dichte 1.4000g/mL
Siedepunkt 106.0°C
Flammpunkt −31°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (Ex I) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3SiI
Brechungsindex 1.4700 to 1.4800
Menge 5 mL
Fieser 08,261; 09,251; 10,216; 11,271; 12,259; 13,329; 16,188; 06,81
Relative Dichte 1.4
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Stabilisator copper
Formelmasse 200.1
Reinheit (%) 95 to 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodotrimethylsilane, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: odotrimethylsilane
Name des Produkts
Iodotrimethylsilan, 95–97 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >