Learn More
Iodophenpropit dihydrobromide, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18043902
Iodophenpropit dihydrobromide, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18043902
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18043902
Marke: Tocris Bioscience 0779/10
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Potent, selective H3 antagonist
Selective H3 antagonist with high affinity (KD = 0.3 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145196-87-8
Summenformel C15H21Br2IN4S
Molekulargewicht (g/mol) 576.133
InChI-Schlüssel BOSOGNBLIWPCMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodophenpropit dihydrobromide, iodophenpropit hydrobromide, 3-1h-imidazol-4-yl propyl n-2-4-iodophenyl ethyl carbamimidothioate dihydrobromide, n-2-4-iodophenyl ethyl-s-3-4 5-imidazolyl propyl isothiourea dihydrobromide
PubChem CID 24978528
IUPAC-Name 3-(1H-imidazol-5-yl)propyl N'-[2-(4-iodophenyl)ethyl]carbamimidothioate;dihydrobromide
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN=C(N)SCCCC2=CN=CN2)I.Br.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodophenpropit dihydrobromide
Menge 10 mg
Formelmasse 576.13
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Iodophenpropit dihydrobromide, Tocris Bioscience™ >