Learn More
Iodomethylcyclopentan, 98 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 27935-87-1 | C6H11I | 210.06 g/mol
55.35 CHF - 812.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 27935-87-1
Summenformel C6H11I
Molekulargewicht (g/mol) 210.06
MDL-Nummer MFCD03453190
InChI-Schlüssel DUMSKQUKLVSSII-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodomethyl cyclopentane, cyclopentylmethyl iodide, cyclopentane, iodomethyl, cyclopentyliodomethane, acmc-20akpz, cyclopentylmethyliodide, iodomethyl-cyclopentane, cyclopentanemethyl iodide
PubChem CID 2762531
IUPAC-Name Iodmethylcyclopentan
SMILES ICC1CCCC1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10289972
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
378640010
1 g Glasflasche
55.35 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10532603
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
378640050
5 g Glasflasche
189.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11924511
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
378640250
25 g Glasflasche
812.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicurezza e movimentazione
Mehr anzeigen
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Iodomethylcyclopentan, 98 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato