Learn More
Jodmethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15582790
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Jodmethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15582790
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Artikelnummer. 15582790
Marke: Thermo Scientific Acros 459011000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 74-88-4 | CH3I | 141.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74-88-4, 7440-50-8
Summenformel CH3I
Molekulargewicht (g/mol) 141.94
MDL-Nummer MFCD00001073
InChI-Schlüssel INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodekMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6328
ChEBI CHEBI:39282
IUPAC-Name Iodmethan
SMILES CI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodomethane
Schmelzpunkt -66.0°C
Dichte 2.2800g/mL
Siedepunkt 42.5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Strukturformel CH3I
Brechungsindex 1.5290 to 1.5310
Menge 100 g
Relative Dichte 2.28
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 14g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether, soluble in benzene, acetone, methylenechloride, n,n-dimethylformamide
Viskosität 0.5 mPa.s (20°C)
Formelmasse 141.94
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470643 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number459011000,459010025,459015000
ChargennummerA0471905 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number459011000,459010025,459015000
ChargennummerA0461981 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number459011000,459010025,459015000
ChargennummerA0461981 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog Number459011000,459010025,459015000
ChargennummerA0424076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number459011000,459010025,459015000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodomethane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Jodmethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >