Learn More
Jodbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15760799
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Jodbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15760799 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 mL, Glasflasche, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 15760799
Marke: Thermo Scientific Acros 122335000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 591-50-4 | C6H5I | 204.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-50-4
Summenformel C6H5I
Molekulargewicht (g/mol) 204.01
MDL-Nummer MFCD00001029
InChI-Schlüssel SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, iodo, phenyl iodide, benzene iodide, iodophenyl, iodinebenzol, iodo-benzene, phenyliodide, iodo benzene, unii-9hk5l7ybbr, 1-iodobenzeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11575
IUPAC-Name iodbenzol
SMILES IC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodobenzene
Schmelzpunkt -29.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.8200g/mL
Siedepunkt 188.0°C
Flammpunkt 74°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5I
Brechungsindex 1.6180 to 1.6200
Menge 500 mL
Beilstein ,215
Fieser 01,505
Merck Index 15,5072
Relative Dichte 1.82
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Formelmasse 204.01
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0467250 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Artikelnummer122335000,122331000
ChargennummerA0386879 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer122330025,122335000,122331000
ChargennummerA0420350 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer122330025,122335000,122331000
ChargennummerA0396146 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer122330025,122335000,122331000
ChargennummerA0407700 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer122330025,122335000,122331000
Name des Produkts
Jodbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >