Learn More
Iodacetonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10081260
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Iodacetonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3758216 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 mL, Glasflasche, 5 Milliliter
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 10081260
Marke: Thermo Scientific Acros 122290050
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 624-75-9 | C2H2IN | 166.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-75-9
Summenformel C2H2IN
Molekulargewicht (g/mol) 166.95
MDL-Nummer MFCD00001886
InChI-Schlüssel VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3n
PubChem CID 69356
IUPAC-Name 2-Iodacetonitril
SMILES C(C#N)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodoacetonitrile
Farbe Braun bis rot
Dichte 2.3000g/mL
Siedepunkt 182°C to 184°C (720.0 mmHg)
Flammpunkt 86°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ICH2CN
Brechungsindex 1.5740 to 1.578
Menge 5 mL
Beilstein 02, 223
Relative Dichte 2.3
Formelmasse 166.95
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodoacetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Iodacetonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >