Learn More
Iodessigsäure, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499583
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Iodoacetic acid is used as a reagent for the modification of sulfhydryl groups in organic synthesis. It reacts with cysteine moiety in proteins to prevent the re-formation of disulfide bonds during protein sequencing. It is also used as a general reagent in acylation reactions as well as in glycopeptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iodessigsäure wird als Reagenz für die Modifikation von Sulfhydrylgruppen in der organischen Synthese verwendet. Reagiert mit dem Cystein-Teil in Proteinen, um die Neubildung von Disulfid-Bindungen während der Proteinsequenzierung zu verhindern. Wird auch als allgemeines Reagenz bei Acylierungsreaktionen sowie bei der Glycopeptid-Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Ethanol. Schwer löslich in Äther und Chloroform.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-69-7
Summenformel C2H3IO2
Molekulargewicht (g/mol) 185.948
MDL-Nummer MFCD00002685
InChI-Schlüssel JDNTWHVOXJZDSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetic acid, acetic acid, iodo, iodoacetate, monoiodoacetic acid, monoiodoacetate, monoiodine acetate, iodoaceticacid, iodoethanoic acid, acetic acid, 2-iodo, kyselina jodoctova
PubChem CID 5240
ChEBI CHEBI:74571
IUPAC-Name 2-Iodessigsäure
SMILES C(C(=O)O)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodoacetic acid
Schmelzpunkt 79°C to 82°C
Siedepunkt 208°C (decomposition)
Geruch Pungent
Menge 100 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 1739079
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,5025
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and ethanol. Slightly soluble in ether and chloroform.
Formelmasse 185.95
Reinheit (%) ≥97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA12410.36,A12410.14,A12410.22
Chargennummer10251617 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA12410.14,A12410.22
ChargennummerA0449166 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2024 Catalog NumberA12410.14,A12410.36,A12410.22
ChargennummerA0448166 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2024 Catalog NumberA12410.14,A12410.22
ChargennummerA0436287 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2022 Catalog NumberA12410.14,A12410.22
Name des Produkts
Iodessigsäure, 97+%, Thermo Scientific Chemicals >