Learn More
Jod(V)-oxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Ein Oxidationsmittel zur Entfernung von CO aus Gas
82.50 CHF - 232.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12029-98-0
Summenformel I2O5
Molekulargewicht (g/mol) 333.804
MDL-Nummer MFCD00011356
InChI-Schlüssel BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine pentoxide, iodopentoxide, iodic anhydride, iodine v oxide, diiodine pentaoxide, unii-upu35c0q0n, upu35c0q0n, iodine oxide, jodpentoxyd, iodine pentaoxideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 159402
ChEBI CHEBI:29914
IUPAC-Name Iodyliodat
SMILES O=I(=O)OI(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11365019
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
087682.14
25 g
82.50 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11375019
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
087682.22
100 g
232.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Iodine (V) oxide is used as an oxidizing agent to remove carbon monoxide from gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Jod(V)-oxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals