Learn More
Jodkugeln, ultratrocken, -10 Mesh, 99,998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7553-56-2 | I{2}
141.00 CHF - 502.00 CHF
Spezifikation
Schmelzpunkt | 183°C to 186°C (sublimation) |
---|---|
CAS | 7553-56-2 |
Physikalische Form | Fest |
Summenformel | I{2} |
Reinheit (%) | 99.998% |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11387877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014312.06 |
5 g |
141.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11377877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014312.14 |
25 g |
502.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Jodkugeln werden in OLED-Materialien, Chemikalien, Pharmazeutika und Elektronik verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
183°C to 186°C (sublimation) | |
Fest | |
99.998% |
7553-56-2 | |
I{2} |