Learn More
Iod, spezifiziert gem. den Anforderungen der Ph. Eur, BP, USP, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15552323
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Iod, spezifiziert gem. den Anforderungen der Ph. Eur, BP, USP, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15552323
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 15552323
Marke: Thermo Scientific Acros 457760500
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7553-56-2
Summenformel I2
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-Schlüssel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
IUPAC-Name Molekulares Iod
SMILES II
Spezifikation
Siedepunkt 185.0°C
Chemischer Name oder Material Iodine, specified according to the requirements of Ph.Eur, BP, USP
Schmelzpunkt 113.0°C
Menge 50 g
Strukturformel I2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aq.sol. of hi or iodines, soluble in alcohol, carbon disulfide, chloroform,, ether, ccl4 and glycerol
Formelmasse 253.81
Reinheit (%) 99.8 to 100.5% (Iodometry)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459493 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2024 Catalog Number457760010,457762500,457760500
ChargennummerA0458634 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2023 Catalog Number457760010,457762500,457760500
ChargennummerA0400619 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number457760010,457762500,457760500
ChargennummerA0442910 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2022 Catalog Number457760010,457762500,457760500
ChargennummerA0410295 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2021 Catalog Number457760010,457762500,457760500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Benzyloxybromobenzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Benzyloxybromobenzene
Name des Produkts
Iod, spezifiziert gem. den Anforderungen der Ph. Eur, BP, USP, Thermo Scientific Chemicals >