Learn More
Jodlösung, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
1 gal.
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Beschreibung
- Ideal für ASTM D1510-Anwendungen
- Verpackt in Braunglasflaschen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | H2O, KI |
CAS | 7681-11-0, 7732-18-5 |
Physikalische Form | Liquid |
Menge | 1 gal. |
Prozentgehaltsbereich | Iodine: 99.8%, Potassium Iodide: 99% |
Summenformel | IK |
Synonym | potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
InChI-Schlüssel | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [K+].[I-] |
IUPAC-Name | Kalium; Iodid |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jodlösung, SPEX CertiPrep™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur