Learn More
Jodlösung 0.05 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse, entspricht der analytischen Spezifikation von des EU-Arzneibuchs, BP, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
Beschreibung
I2, CAS-Nummer 7553-56-2, Tinktur-Jod, Jod sublimiert, Jodlösung, Jodkristalle, Jod, Iode, Dijod, Vistarin, Iodio, Eranol, 1L, CHEBI:17606, Braun, PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N, molekulares Jod, 0 Grad C, 11355, 253.809, Braunglasflasche, flüssig, 807, II, 0,7, 14 mmHg
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Braun |
Schmelzpunkt | 0 °C |
Güte | Analytische Spezifikationen nach Ph.Eur. |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Dampfdruck | 14 mm Hg |
Dampfdichte | 0.7 |
pH | 5 |
Menge | 1 l |
Physikalische Form | Flüssig |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.5 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2538787 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | J/4410/15,J/4410/17 |
2535614 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | J/4410/15,J/4410/17 |
2533018 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | J/4410/15,J/4410/17 |
2532004 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | J/4410/15,J/4410/17 |
2528593 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | J/4410/15,J/4410/17 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Iodine solution 0.05M (0.1N)
- Achtung
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium iodide, Iodine
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jodlösung 0.05 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse, entspricht der analytischen Spezifikation von des EU-Arzneibuchs, BP, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur