Learn More
Jod, resublimierte Kristalle, ACS-Gütegrad, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 183°C to 186° (sublimation) |
Chemischer Name oder Material | Iodine |
Farbe | Grau-Purpur |
Physikalische Form | Granalien oder Kristalle |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.8% |
Formelmasse | 253.81 |
Güte | ACS |
Geruch | Irritating |
Aussehen | Bluish-black |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P24L045 | Analysenzertifikat | 26/03/2025 | 041955.22,041955.36 |
M10L007 | Analysenzertifikat | 13/01/2025 | 041955.22,041955.36 |
T29K016 | Analysenzertifikat | 13/08/2024 | 041955.22,041955.36 |
R03K035 | Analysenzertifikat | 08/05/2024 | 041955.22,041955.36 |
W01J039 | Analysenzertifikat | 21/09/2023 | 041955.22,041955.36 |
Sicherheit und Handhabung
- Iodine, resublimed crystals
- Achtung
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.