Learn More
Jod, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10574463
Zum Warenkorb hinzufügen
Jod, rein, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10574463
100 g, Glasflasche
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10574463
Marke: Thermo Scientific Acros 387051000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7553-56-2
Summenformel I2
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-Schlüssel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Specifications
Chemischer Name oder Material Iodine
Farbe Grau
Physikalische Form Kugeln
Menge 100 g
Strukturformel I2
Merck Index 15, 5057
IUPAC-Name Diiod
Formelmasse 253.81
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 0.41hPa at 25°C
Dichte 8.8 (Air = 1.0)
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467669 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number387050250,387050010,387051000,387052500
ChargennummerB0155834A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number387050250,387050010,387051000,387052500
ChargennummerA0461389 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2024 Catalog Number387050250,387050010,387051000,387052500
ChargennummerA0459563 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2024 Catalog Number387050250,387050010,387051000,387052500
ChargennummerB0147602C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number387050250,387050010,387051000,387052500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Iodine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Jod, rein, Thermo Scientific Chemicals >