Learn More
Jodmonochlorid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15491507
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Jodmonochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491507
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15491507
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039104.14
Wissenschaft ist schon schwer genug Ihre Bioreagenzien sollten es nicht sein
Aktionscode 24128 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162.35 g/mol
ICl is used as a catalyst in organic synthesis. It is the source of electrophilic iodine in the synthesis of certain aromatic iodides. It is used to determine the iodine value of a substance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-99-0
Summenformel ClI
Molekulargewicht (g/mol) 162.35
MDL-Nummer MFCD00011354
InChI-Schlüssel QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
IUPAC-Name Iodochlorid
SMILES ClI
Spezifikation
Siedepunkt 96°C to 98°C
Chemischer Name oder Material Iodine monochloride
Schmelzpunkt 25°C to 27°C
Physikalische Form Kristallin/flüssig
Menge 25 g
Beilstein 3902972
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,ether,carbon disulfide.
Formelmasse 162.36
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Dichte 3.1822 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine monochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Iodine monochloride
Name des Produkts
Jodmonochlorid, Thermo Scientific Chemicals >