Learn More
Jod-Monochloridlösung, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11336129
Zum Warenkorb hinzufügen
Jod-Monochloridlösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336129
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
Artikelnummer. 11336129
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042647.AP
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zur Bestimmung der Jod-Absorptionsmenge in Fetten
For determination of iodine absorption number of fatsIodine monochloride is used as a catalyst in organic synthesis. It is the source of electrophilic iodine in the synthesis of certain aromatic iodides. It is used to determine the iodine value of a substance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-99-0
Summenformel ClI
Molekulargewicht (g/mol) 162.35
MDL-Nummer MFCD00011354
InChI-Schlüssel QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode frenchMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24640
IUPAC-Name Iodochlorid
SMILES ClI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodine monochloride
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 mL
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,ether and carbon disulfide.
Formelmasse 162.36
Zündpunkt 485°C (905°F) (acetic acid)
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Aussehen Liquid
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP19L510 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number042647.AP,042647.K7,042647.K2
ChargennummerM31L521 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog Number042647.AP,042647.K7,042647.K2
ChargennummerN26L510 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 Catalog Number042647.AP,042647.K7,042647.K2
ChargennummerM16L530 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number042647.AP,042647.K7,042647.K2
ChargennummerY18K502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number042647.AP,042647.K7,042647.K2
Name des Produkts
Jod-Monochloridlösung, Thermo Scientific Chemicals >