Learn More
Jod-Monochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162.35 g/mol
75.25 CHF - 259.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-99-0
Summenformel ClI
Molekulargewicht (g/mol) 162.35
MDL-Nummer MFCD00011354
InChI-Schlüssel QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
IUPAC-Name Iodochlorid
SMILES ClI
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10206880
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
196961000
100 g Glasflasche
75.25 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10771661
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
196965000
500 g Glasflasche
259.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Jod-Monochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals