Learn More
Iodmonobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7789-33-5 | BrI | 206.81 g/mol
55.95 CHF - 189.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7789-33-5 |
---|---|
Summenformel | BrI |
Molekulargewicht (g/mol) | 206.81 |
MDL-Nummer | MFCD00011353 |
InChI-Schlüssel | CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solutionMehr anzeigen |
PubChem CID | 82238 |
IUPAC-Name | Iodbroman |
SMILES | BrI |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10522231
|
Thermo Scientific Acros
208840500 |
50 g | Glasflasche |
55.95 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10125453
|
Thermo Scientific Acros
208842500 |
250 g | Glasflasche |
189.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-BindungenChemische Identifikatoren
7789-33-5 | |
206.81 | |
CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N | |
82238 | |
BrI |
BrI | |
MFCD00011353 | |
iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solutionMehr anzeigen | |
Iodbroman |
Spezifikation
116,0 °C | |
42,0 °C bis 50,0 °C | |
Schwarz-Braun bis Grau | |
97.5% min. (Iodometry) | |
IBr | |
01,501; 02,224 | |
iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution | |
CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N | |
Iodbroman | |
82238 | |
98% | |
4.4100g/mL |
Iodine monobromide | |
7789-33-5 | |
Kristalline Masse, Kristalle oder Stückchen | |
BrI | |
MFCD00011353 | |
15, 5059 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: solubel in alcohol, ether, carbon disulfide and, glacial acetic acid | |
BrI | |
206.81 | |
206.81 | |
4.41 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 232-159-9
- Iodine monobromide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.