Learn More
Jodmonobromid, 98 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11303488
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Jodmonobromid, 98 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303488
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11303488
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039106.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7789-33-5 | BrI | 206.81 g/mol
Iodine bromide is used for bromination of and for determining iodine used. IBr is used in some types of iodometry. It is also used as a organic synthesis reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-33-5
Summenformel BrI
Molekulargewicht (g/mol) 206.81
MDL-Nummer MFCD00011353
InChI-Schlüssel CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solutionMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 82238
IUPAC-Name Iodbroman
SMILES BrI
Spezifikation
Siedepunkt 116°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Iodine bromide
Schmelzpunkt 50° (sublimation)
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98% min
Beilstein 3902973
Flammpunkt None
Löslichkeitsinformationen It is soluble in alcohol,water,ether,carbon disulfi,and glacial acetic acid.
Formelmasse 206.81
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Dichte 4.416
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerR02L041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer039106.22,039106.14
Chargennummer10244815 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Artikelnummer039106.14
ChargennummerQ27J004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Artikelnummer039106.14
ChargennummerM26J034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2023 Artikelnummer039106.22,039106.14
Chargennummer10233159 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2022 Artikelnummer039106.22,039106.14
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine monobromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Iodine bromide
Name des Produkts
Jodmonobromid, 98 % min., Thermo Scientific Chemicals >