Learn More
Jodkonzentrat, für 1 l Standardlösung, 0.05 M I2 (0.1 N), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15675200
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Jodkonzentrat, für 1 l Standardlösung, 0.05 M I2 (0.1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15675200 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 St.
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ea.
Artikelnummer. 15675200
Marke: Honeywell-Fluka 380601EA
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für 1 l Standardlösung, 0.05 M I2 (0.1 N)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0, 7553-56-2, 7732-18-5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodkonzentrat
Menge 1 St.
Summenformel I2
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3587194
Synonym Iod, Diiod, Iodkristalle, Sublimiertes Iod, Tinktur Jod, Iodlösung, eranol, iodio, iodine solution, iode
InChI-Schlüssel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES II
IUPAC-Name Diiod
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Formelmasse 253.81 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.05 M
Verpackung Ampulle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine concentrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: iodine
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jodkonzentrat, für 1 l Standardlösung, 0.05 M I2 (0.1 N), Honeywell Fluka™ >