Learn More
Jod-Bromid-Lösung, EP-Qualität, Reagecon™ Artikelnummer.: 11494689
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Jod-Bromid-Lösung, EP-Qualität, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11494689 Alle ansehen Reagecon Produkte
1 l, Manipulationssicher
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Manipulationssicher
Artikelnummer. 11494689
Marke: Reagecon 1045901
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
In einer ISO 9001-konformen Einrichtung gemäß Kapitel 4 (4.1.1) des Europäischen Arzneibuchs hergestellt. Jod-Bromid-Lösung, EP-Qualität, Reagecon™ ist ein gebrauchsfertiges Reagenz zur Verwendung in manuellen oder automatischen Titrationen. Es wird durch Zugabe von 2ß g IBr zu 1 l Eisessigsäure zubereitet.
Jodmonobromid ist eine Interhalogenverbindung; Verwendung in einigen Arten der Iodometrie als Quelle von I+.
  • Hergestellt in einer ISO9001-zertifizierten Anlage gemäß EU-Vorschriften. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) Richtlinien
  • Wird mit Analysenzertifikat und Etikett geliefert, das Chargennummer und Verfallsdatum zeigt
  • Gebrauchsfertiges Reagenz, spart Zeit und Arbeitsaufwand beim Vorbereiten präziser Reagenzien und volumetrischer Lösungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Jodmonobromid
CAS 7789-33-5, 64-19-7
Farbe Orange-Rot
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l
Summenformel BrI
MDL-Nummer MFCD00011353
Synonym Iodmonobromid, Iodbromid, Iodbromin, Iodbromid ibr, Iodbroman, Bromiod, Hanus-Lösung, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
Löslichkeitsinformationen Frei löslich in Wasser, Alkohol und Eisessig
InChI-Schlüssel CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrI
IUPAC-Name Iodbroman
Molekulargewicht (g/mol) 206.81
PubChem CID 82238
Formelmasse 318.3 mol
Güte Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.1)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 g IBr in 1 l Eisessigsäure
Geruch Essig
Verpackung Manipulationssicher
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1459125A2 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 Catalog Number1045901
Chargennummer1459125A1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2025 Catalog Number1045901
Chargennummer1459124M1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/01/2025 Catalog Number1045901
Chargennummer1459124J1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number1045901
Chargennummer1459124G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/09/2024 Catalog Number1045901
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • IODINE BROMIDE SOLUTION
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetic Acid, IodineBromide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jod-Bromid-Lösung, EP-Qualität, Reagecon™ >