Learn More
Iod, 0.1 N-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
68.84 CHF - 107.54 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5 |
---|---|
Summenformel | I2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 253.81 |
MDL-Nummer | MFCD00011355 MFCD00164163 |
InChI-Schlüssel | PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode |
PubChem CID | 807 |
ChEBI | CHEBI:17606 |
IUPAC-Name | Diiod |
SMILES | II |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10123510
|
Thermo Scientific Acros
124220010 |
1 L | Glasflasche |
68.84 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10618693
|
Thermo Scientific Acros
124220025 |
2.5 L | Glasflasche |
107.54 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Volumetrisch StandardlösungChemische Identifikatoren
7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5 | |
253.81 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
807 | |
Diiod |
I2 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
CHEBI:17606 | |
II |
Spezifikation
Iodine | |
7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5 | |
Flüssigkeit | |
I2 | |
01,495; 02,200; 03,159; 04,258; 05,346; 06,293; 07,179; 08,256; 09,248; 10,210; 11,261; 12,235; 13,133; 14,181; 15,172; 16,182; 17,153 | |
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
II | |
253.81 | |
CHEBI:17606 | |
0.0998 to 0.1002N (20°C) |
0.1N Standard Solution | |
Braun | |
I2 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
15, 5057 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
Diiod | |
807 | |
253.81 | |
1.0200g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Schädlich für Wasserlebewesen mit lang anhaltender Wirkung.
GHS P Statement:
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-442-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse NN1575000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Iodine, 0.1N standard solution
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.