Learn More
Iodid-Lösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12942135
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Iodid-Lösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12942135 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
250 ml, Flasche
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Artikelnummer. 12942135
Marke: Fisher Chemical A 022 250
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
Summenformel I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iod
Konzentration 1 g/l
Verpackung Flasche
Menge 250 ml
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Lösungsmittel oder Matrix H2O
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1070753 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberA 022 250
Chargennummer1026474 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberA 022 250
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Iodid-Lösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >