Learn More
Iodic acid, ≥99.5% (RT), Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iodic acid |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3085 |
Formelmasse | 175.91g/mol |
Reinheit (%) | ≥99.5% (RT) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Iodic acid, ≥99.5% (RT), Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur