Learn More
Iodat-Lösung für die Ionenchromatographie, 1 g/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12922135
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Iodat-Lösung für die Ionenchromatographie, 1 g/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12922135
500 ml
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Artikelnummer. 12922135
Marke: Fisher Chemical A 021 500
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
Summenformel E/A3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodat
Konzentration 1 g/l
Verpackung Flasche
Menge 500 ml
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Lösungsmittel oder Matrix H2O
Physikalische Form Flüssig
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Iodat-Lösung für die Ionenchromatographie, 1 g/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >