Learn More
Invitrogen™ Hefedeletion, Heterozygous Essential, komplett
Die Bibliothek für die Hefedeletion entstand durch eine Zusammenarbeit von acht nordamerikanischen und acht europäischen Labors, die das Projekt Saccharomyces Genome Deletion ins Leben gerufen haben
Marke:  Invitrogen™ 95401.H5R3
Artikelnummer. 10277124
  • 9510.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
Jeder Hefe-Deletionsklon wird als Stichkultur in Hefepepton-Dextrose-Agar (YPD) geliefert, der Geneticin™ (G418) enthält.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hefedeletion, Heterozygous Essential, komplett
Stabkultur in Hefe-Pepton-Dextrose (YPD)-Agar, das Geneticin™ enthält (G418)
16 Platten
Die Bibliothek für die Hefedeletion entstand durch eine Zusammenarbeit von acht nordamerikanischen und acht europäischen Laboren, die das Projekt „Saccharomyces Genome Deletion“ ins Leben gerufen haben
Komplett-Set
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Hefedeletion, Heterozygous Essential, komplett > Heterozygous Diploid Essential Komplett-Set