Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Agarose mit niedrigem Schmelzpunkt
Der handliche Ausguss sorgt für weniger Verschütten und Kontamination
Marke: Invitrogen™ 16520050
1001.38 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
UltraPure Low Melting Point Agarose ist ein Polysaccharid mit niedrigem Schmelzpunkt, das für die größenbasierte Trennung von Nukleinsäuren in der Agarose-Gelelektrophorese genutzt wird. UltraPure Agarose mit niedrigem Schmelzpunkt ist ideal für die Trennung von DNA- und RNA-Fragmenten mit mehr als 1.000 bp und die Rückgewinnung von Nukleinsäure-Fragmenten nach der Elektrophorese, da es bei 65,5 °C schmilzt (also unterhalb der Schmelztemperatur der meisten Nukleinsäuren). Die Lösung bleibt flüssig bei 37 °C und setzt sich schnell bei Temperaturen unter 25 °C.
- Ideal für die Analyse und Gewinnung von DNA und RNA für Routineanwendungen
- Starke Gelstruktur ermöglicht eine bessere Handhabung und weniger Brüche
- Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, zum Beispiel In-Gel-Manipulationen, Gewebe- und Zellkulturen und virale Plaque-Assays
- Verwendbar in Protein-Elektrophorese-Anwendungen wie der Ouchterlony-Doppelimmundiffusion (Antigen-Antikörper-Interaktionsassay) und der radialen Immundiffusion (RID) (Antigen-Quantifizierungsassay)
- Verbesserte Verpackung: Umweltfreundliche, nachhaltige Verpackungen benötigen 75 % weniger Kunststoff als die Originalflaschen. Dies bedeutet weniger Energie und Rohstoffe für die Herstellung und weniger Abfall auf Mülldeponien
- Leistungs- und Qualitätskontrolle: UltraPure Agarose wird danach bewertet, wie es die Spezifikationen bezüglich Aussehen, Feuchtigkeit, Gelstärke, Geliertemperatur, Schmelztemperatur, Sulfatgehalt, Elektroendosmose und DNase/RNase-Assay erfüllt
- Trennbereich: >1.000 bp.
UltraPureLow Melting Point-Agarose (Kat.- 16520-100) ist ein Ersatzprodukt für den Artikel, der bislang unter Katalognummer 15517-022 erhältlich war.
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
UltraPure™ Agarose-Produkte sind in neuen umweltfreundlichen Beuteln verpackt, die weniger Material verbrauchen als herkömmliche Kunststoffflaschen. Bei 15–30 °C lagern. | |
100 bp bis > 30 kb | |
Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Protein-Elektrophorese, Blotting | |
Nachhaltige Verpackung | |
UltraPure™ | |
Raumtemperatur |
Agarose | |
Pulver | |
Agarose-Gele | |
Niedriger Schmelzpunkt | |
50 g |