Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Agarose-1000
Der handliche Ausguss sorgt für weniger Verschütten und Kontamination
Marke: Invitrogen™ 16550100
670.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 100 g-Beutel
Beschreibung
UltraPure Agarose-1000 ist ein Polysaccharid, das für die größenbasierte Trennung von Nukleinsäuren in der Agarose-Gelelektrophorese genutzt wird. UltraPure Agarose-1000 wurde speziell für die hochauflösende Trennung kleiner (< 1.000 bp) DNA-, RNA- und PCR-Fragmente entwickelt. Diese Agarose mit Standard-Schmelztemperatur kann DNA-Fragmente lösen, die sich in einer Größe von nur 10 bp unterscheiden
- Ideal für Analyse und Recovery kleiner DNA- und RNA-Fragmente
- Die starke Gelstruktur ermöglicht eine bessere Handhabung.
- Die bessere Klarheit ermöglicht eine bessere Sichtbarkeit von Fragmenten.
- Verbesserte Verpackung: Umweltfreundliche, nachhaltige Verpackungen benötigen 75 % weniger Kunststoff als die Originalflaschen.
- Leistungs- und Qualitätskontrolle: UltraPure Agarose-1000 wird danach bewertet, wie es die Spezifikationen bezüglich Aussehen, Feuchtigkeit, Gelstärke, Geliertemperatur, Schmelztemperatur, Sulfatgehalt, Elektroendosmose und DNase/RNase-Assay erfüllt. Trennbereich: 50 bp bis 1.000 bp
UltraPure Agarose 10000 (Kat. Nr. 16550-100) ist ein Ersatz für Kat. Nr. 10975-035.
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
1 Beutel mit 100 g UltraPure™ Agarose mit niedrigem Schmelzpunkt. Bei Raumtemperatur lagern. | |
50 bp bis 1 kb | |
Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Blotting | |
Nachhaltige Verpackung | |
UltraPure™ | |
Raumtemperatur |
Agarose | |
Pulver | |
Agarose-Gele | |
Standard-Schmelzpunkt | |
100 g |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0001312452 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 16550100 |
0001096901 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 16550100 |
0001126501 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 16550100 |
0001143661 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 16550100 |
0001164683 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 16550100 |