Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ TAE-Puffer, 10x
Kompatibel mit Agarose-Gelen
47.79 CHF - 139.00 CHF
Spezifikation
Puffer | Laufpuffer |
---|---|
Konzentration | 10 X |
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
Format | Flasche |
Gelkompatibilität | Agarose-Gele |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10154672
![]() |
Invitrogen™
15558042 |
1 l |
47.79 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11548896
|
Invitrogen™
15558026 |
4 l |
139.00 CHF
4 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- UltraPure 10X TAE Puffer ist eine steril filtrierte Lösung von 400 mM Tris-Acetat und 10 mM EDTA
- TAE-Puffer ist der gängigste Puffer für die Agarose-DNA-Elektrophorese
- Lieferung in 1-l-Kunststoffflaschen bzw. stapelbaren 4 l/10 l-Cubitainer™ Boxen
- 1X TAE Pufferlösung enthält 40 mM Tris-Acetat und 1 mM EDTA bei einem pH-Wert von 8,3
- Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Keine DNase-Aktivität festgestellt. Nachhaltige Verpackung
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Laufpuffer | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Agarose-Gele | |
UltraPure™ | |
Raumtemperatur |
10 X | |
Flasche | |
Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Blotting | |
TAE-Puffer |