Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Heringsperma DNA-Lösung
Blockiert die unspezifische Bindung der Sonde an der Membranoberfläche
Marke: Invitrogen™ 15634017
217.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
UltraPure DNA-Lösungen vom Kalbsthymus, Herings- oder Lachsspermien sind gebrauchsfertige, abgescherte DNA-Lösungen, die direkt bei der Herstellung von Vorhybridisierungs- und Hybridisierungslösungen verwendet werden. Diese vorbereiteten Lösungen werden dazu verwendet, willkürliche Anbindungen von Sonden an die Membranoberfläche zu verhindern. Die DNA-Lösungen werden aus hochreinem, Phenol-/Chloroformextrahiertem DNA- und DNase-freien und RNase-freiem (DEPC-behandelt) destilliertem, deionisiertem Wasser hergestellt und auf eine durchschnittliche Größe von ≤ 2.000 bp geschert. Die Konzentration ist eingestellt auf 10 mg/ml.
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
Bei -20 °C lagern. | |
Unspezifische Hybridisierung blockieren | |
Heringspermien-DNA-Lösung | |
DNA aus Heringsperma |
Chromatinbiologie, Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Blotting | |
UltraPure™ | |
5 x 1 ml | |
Trockeneis |