Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Glycin
Geeignet für die Pufferung an Extremen des üblichen Pufferbereichs
Marke: Invitrogen™ 15527013
61.43 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- UltraPure Glycin ist eine Aminosäure mit einem pKa1 von 2,3 und einem pKa2 von 9,6, die zur Herstellung einiger Elektrophoresepuffer verwendet wird
1D Gelelektrophorese, ChIP-on-Chip, Chromatin Biologie, Chromatin Immunpräzipitation (ChIP), Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung & Analyse, RNAi, Epigenetik & Forschung nicht-kodierender RNA
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Nasseis
Spezifikation
Glyzin | |
UltraPure™ | |
500 g | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
Bei 15 °C bis 30 °C lagern. | |
Glyzin | |
Molekularbiologische Qualität | |
Pulver |