Learn More
Invitrogen™ Total Exosome RNA & Protein Isolation Kit
Wiederfindung von Proteinen und RNA aus derselben Probe
Marke: Invitrogen™ 4478545
617.10 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
492.02 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Das Total Exosome RNA and Protein Isolation Kit ermöglicht die Isolierung von Gesamt-RNA und Proteinen aus Exosom-Proben, extrahiert aus biologischen Flüssigkeiten (z. B. bei Verwendung einer Gesamt-Exosom-Isolierung (aus Zellkulturmedien) oder Gesamt-Exosom-Isolierung (aus Serum)).
- Extraktion hochreiner Gesamt-RNA (einschließlich kleiner RNA-Fragmente) aus Exosomen
- Rückgewinnung von Proteinen und RNA aus derselben Probe
- Kompatibel mit allen Protokollen zur Isolierung von Exosomen
Nicht für hohen Durchsatz geeignet.
Biomarker-Entdeckung, Krebsforschung, Zellanalyse, klinische, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Exosomal-Biomarker-Analyse, Exosomal-RNA-Isolierung, Exosome, Onkologie und Gen-Disease-Forschung, Proteinisolierung aus Exosomen, Proteinprobenvorbereitung und Proteinreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, RNA-Extraktion, RNA-Isolierung aus Exosomen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Gesamt-Exosom-, RNA- und Protein-Isolationskit | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Gesamt-RNA, Protein, RNA und Protein, miRNA | |
Organellen & Vesikelproben, Exosomen |
Sequenzierung der nächsten Generation (NGS), Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Western Blot, microRNA-Analyse | |
Gesamt-RNA, Protein, Mikro-RNA | |
Spin-Säule (Glasfaserfilter), organische Extraktion | |
40 preps | |
Raumtemperatur |
Sicherheit und Handhabung
- Total Exosome RNA & Protein Isolation Kit
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-20
Tage
7Stunden
16Minuten
33Sekunden
38Neues Angebot Jetzt sparen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.