Learn More
Invitrogen™ Total Exosome Isolation Reagent (from serum)
Einfache Isolierung von Exosomen ohne langwierige Ultrazentrifugation
Marke:  Invitrogen™ 4478360
474.30 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13355394
  • 568.00 CHF / 6 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Total Exosome Isolation Reagent (aus Serum) ermöglicht eine schnelle und effiziente Anreicherung intakter Exosome aus Blutserumproben mit unserem einfachen und zuverlässigen Protokoll.
  • Die Rückgewinnung der intakten Exosome für jede Art von Downstream-Prozessen maximieren
  • Maximale Flexibilität – kann je nach Probengröße nach oben oder unten skaliert werden
  • Ermöglicht die einfache und zuverlässige Konzentration intakter Exosomen aus Blutserumproben.
Entdeckung von Biomarkern, Krebsforschung, Zellanalyse, klinisch, Analyse exosomaler Biomarker, Isolierung von Exosomen, Exosomen, Onkologie und Erforschung genetischer Erkrankungen, Isolierung von Organellen, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei 2 bis 8 °C lagern.
Exosomen
Serum
Gesamt-Exosom-Isolationsreagenz
6 mL
Raumtemperatur
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2769661 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4478360
Chargennummer2802857 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number4478360
Chargennummer2897165 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number4478360
Chargennummer2855532 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4478360
Chargennummer2718270 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4478360
Name des Produkts
Invitrogen™ Total Exosome Isolation Reagent (from serum) > 6 ml; aus Serum