Learn More
Invitrogen™ Total Exosome Isolation Reagent (aus Zellkulturmedien)
Einfache Isolierung von Exosomen ohne langwierige Ultrazentrifugation
Marke:  Invitrogen™ 4478359
501.50 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13335394
  • 600.00 CHF / 50 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
Total Exosome Isolation Reagent (from cell culture media) ermöglicht eine schnelle und effiziente Anreicherung intakter Exosomen aus Zellkulturmedien-Proben.
  • Maximale Rückgewinnung intakter Exosomen für jede Art von Downstream-Prozess
  • Maximale Flexibilität — kann je nach Probengröße nach oben oder unten skaliert werden
  • Ermöglicht die einfache und zuverlässige Konzentration intakter Exosome aus Zellmedienproben.
Entdeckung von Biomarkern, Krebsforschung, Zellanalyse, klinisch, Analyse exosomaler Biomarker, Isolierung von Exosomen, Exosomen, Onkologie und Erforschung genetischer Erkrankungen, Isolierung von Organellen, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei 2 bis 8 °C lagern.
Exosomen
Zellkulturmedien
Gesamt-Exosom-Isolationsreagenz
50 mL
Raumtemperatur
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2752563 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4478359
Chargennummer2811377 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4478359
Chargennummer2879178 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4478359
Chargennummer2855494 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4478359
Chargennummer2718592 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4478359
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Total Exosome Isolation Reagent (aus Zellkulturmedien) > 50 ml; aus Zellkultur